Tygon® F-4040-A Schläuche
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
AAG00012 AAG00017 AAG00029 AAG00032 AAG00700 AAG00027 AAG00007 AAG00036 AAG00038 AAG00046 AAG00053 AAG00165
VERNAAG00012EA 136 EUR
VERNAAG00012 VERNAAG00017 VERNAAG00029 VERNAAG00032 VERNAAG00700 VERNAAG00027 VERNAAG00007 VERNAAG00036 VERNAAG00038 VERNAAG00046 VERNAAG00053 VERNAAG00165
Tygon® F-4040-A Schläuche
Schläuche Transferschlauch
Tygon® F-4040-A-Schläuche widerstehen dem durch Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis verursachte Quellen und Aushärten, wodurch das Risiko eines Ausfalls aufgrund von Rissen und Undichtigkeiten deutlich reduziert wird. Seine minimale Extrahierbarkeit schützt die übertragene Flüssigkeit oder den übertragenen Dampf vor Verfälschung. Es ist äußerst flexibel und aufgrund seiner Fähigkeit, enge Stellen zu manövrieren und die Installation zu vereinfachen, ideal für kleine Motoren.
  • Beständig gegen Versprödung
  • Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
  • Resistent gegen Schwellungen
  • Hochflexibel, einfach zu installieren
  • Speziell für Kraft- und Schmierstoffe entwickelt
  • Beständig gegen Ozon- und UV-Licht
Die durchscheinende gelbe Farbe dieses Produkts hilft bei der Identifikation und ermöglicht Ihnen gleichzeitig die einfache Anzeige und Überwachung der durch das Produkt fließenden Kraft- und Schmierstoffe. Tygon®-Schläuche für Kraftstoff und Schmiermittel für gleichbleibende Leistung in jeder Charge sind die beliebtesten Kraftstoff- und Schmiermittelschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen – von Kraftstoffleitungen kleiner Motoren bis hin zur Kühlmittelübertragung. Ideal für Anwendungen wie Kraftstoffleitungen kleiner Motoren, allgemeine Automobile, Freizeitfahrzeuge, Rasen- und Gartengeräte, Kühlmittelübertragung, Heizstoffe, Schneidpasten, Poliergeräte und Schmierleitungen.
Härtegrad: 57 (Shore A)