3M™ Mehrweg-Vollmaske
Lieferant: 3M
7100236989 7100237033
MMMA7100236989EA 240 EUR
MMMA7100236989 MMMA7100237033
3M™ Mehrweg-Vollmaske
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Die 3M™ wiederverwendbare Vollmaske ist eine multifunktionale Vollmaske, die dauerhaften und komfortablen Schutz vor einer Vielzahl von Atemwegsgefahren bietet. Kann in Verbindung mit zugelassenen 3M Druckluftsystemen oder als Unterdruck-Atemschutzmaske mit den Filtern der 3M™ DT-Serie verwendet werden und bietet Schutz vor einer Vielzahl von industriellen Gefahren.
  • Verwendung als Unterdruck-Einfiltermaske oder als Gesichtsschutz für ein Gebläse-Atemschutzgerät
  • Der Schweißanschluss sorgt für Tragekomfort bei längerem Tragen
  • Das Visier bietet ein gutes Sichtfeld und ist wahlweise aus Polycarbonat oder hitzebeständigem Material erhältlich
  • Der seitlich angebrachte Filteranschluss und die transparente Innenmaske sorgen für eine gute Sicht nach vorne und unten
  • Der Filter beeinträchtigt nicht die frontseitig angebrachte Sprechmembran und erleichtert so die Kommunikation
Für eine langlebige Maske, die als Gesichtsschutz für ein Gebläse-Atemschutzgerät oder als Unterdruck-Einfiltermaske verwendet werden kann, wählen Sie die 3M™ wiederverwendbare Vollmaske FF-300-L. Diese Maske ist kompatibel mit den Druckluftsystemen 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E, 3M™ PF-602E+ und PF-602E-ASB sowie den Filtern der 3M™ DT-Serie, einschließlich Partikel-, Gas- und Dampffiltern sowie Kombinationsfiltern. Das Visier (Polycarbonat oder optionales Hitzeschutzvisier) bietet ein gutes Sichtfeld, und die frontseitig angebrachte Sprechmembran trägt zur verbesserten Kommunikation bei. Eine Schweißöffnung in der Kinntasche sorgt für zusätzlichen Komfort bei längerem Tragen.
Die Fünf-Punkt-Gummi-Kopfbebänderung sorgt für einen sicheren und stabilen Sitz. Der seitlich angebrachte Filter und die transparente Innenmaske gewährleisten eine gute Sicht nach unten.
Aufhängungstyp: Fünf-Punkt-Gurt
Zertifizierungen: EN 12942 Klasse TM3 und EN 136 Klasse 3.
Bestellinformation:
Verpackung:
Bitte beachten