KryTech 643 Schnittfeste Handschuhe
Lieferant: MAPA
34643010 34643011 34643016 34643017 34643018 34643019
MAPA34643010EA 167 EUR
MAPA34643010 MAPA34643011 MAPA34643016 MAPA34643017 MAPA34643018 MAPA34643019
KryTech 643 Schnittfeste Handschuhe
Handschuhe
KryTech 643 bietet Komfort, Geschmeidigkeit und Atmungsaktivität ohne Kompromisse bei Schnittschutz und Haltbarkeit. Kann mit Touch-Geräten und Touchscreens verwendet werden.
  • Ein nahtlos geflochtener Handschuh für maximalen Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität bei gleichzeitig optimalem Schnittschutz
  • Längere Nutzung garantiert durch unser exklusives Verfahren RESICOMFORT
  • Frei von Schadstoffen: OEKO-TEX® Standard 100, DMF-frei
  • Innenfütterung nahtloser Textilträger aus HDPE-Fasern
  • Außenbeschichtung mit verstärktem Griff
  • Dermatologisch bestätigt
  • Stärke: 15
Es kann mit Touch-Geräten und Touchscreen verwendet werden. Silikonfrei, um Spuren und Defekte auf Metallblech und Glas vor dem Lackieren zu verhindern. Einmal waschbar bei 40 °C ohne Leistungseinbußen*
* Tests wurden an ungetragenen Handschuhen durchgeführt, was von der Realität vor Ort abweicht.
Zertifizierungen: ISO-zertifiziert. Dieses Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates als nicht gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält nicht mehr als 0,1 % eines besonders besorgniserregenden Stoffes (SVHC) oder eines Stoffes, der in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist. UE-Prüfbescheinigung bzw. CE-Prüfbescheinigung: 0075/014/162/10/20/2586. Ausgestellt von der benannten Stelle Nr.: 0075 CTC – 4, rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon. Cedex 07- FRANKREICH.