Sterilisationstücher für Dampf, ETO oder Gamma, Blau, Heavy Duty
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BHDSHEET1212 BHDSH01.5X01.5 BHDSHEET0202 BHDSHEET0303 BHDSHEET0404 BHDSHEET0606 BHDSHEET0909 BHDSHEET1515 BHDSHEET1818 BHDSHEET2020 BHDSHEET2424 BHDSHEET3030 BHDSHEET3636 BHDSHEET4040 BHDSHEET4545 BHDSHEET5454 BHDSHEET5472 BHDSHEET0808 4856BHD
129-2808EA 462 EUR
129-2808 129-2801 129-2802 129-2803 129-2804 129-2805 129-2807 129-2809 129-2810 129-2811 129-2812 129-2815 129-2816 129-2817 129-2818 129-2819 129-2820 129-2806 KACC4856BHD
Sterilisationstücher für Dampf, ETO oder Gamma, Blau, Heavy Duty
Sterilisationsvliese
Wenn diese blauen BHD-Hüllen mit Autoklavenband oder elastischen Bändern befestigt werden, bieten sie eine wirksame Keimbarriere gegen externe Kontaminationsquellen.
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation; aber auch kompatibel mit ETO oder Gammabestrahlung
  • Behandelt, um wasser- und alkoholabweisende Eigenschaften zu verleihen
  • Nassgeformter, leichter Vliesstoff aus natürlichem Zellstoff und Polyesterfasern, die mit einem Harzbindemittel verbunden sind
  • Ausreichende Keimbarriere
  • Überlegene bakterielle Barriereeigenschaften im Vergleich zu Leinen
  • Sterilisationsbänder haften fest und lassen sich leicht entfernen
  • Ideale Wahl für leichte Tabletts, kleine Becken und Handtücher
  • Reiß- und stichfest
  • Enthält keinen Naturlatex
  • Verarbeitet und verpackt in ISO-zertifizierten Reinräumen
Diese vielseitigen Wickel sind flüssigkeitsabweisend und bieten eine hervorragende Barriere gegen in der Luft befindliche Bakterien. Die weiche, drapierbare Vliesmischung aus Zellulose und Polyester ist nahezu fusselfrei und schützt den verpackten Inhalt vor Verunreinigungen.
Zertifizierungen: Konformitätszertifikate.