Sterile Reinraum-Gesichtsmasken mit Tyvek®-Seitenverlängerungen
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
1461STXLDSM25 1461STXLDSMA25
KACC1461STXLDSM25EA 2170 EUR
KACC1461STXLDSM25 KACC1461STXLDSMA25
Sterile Reinraum-Gesichtsmasken mit Tyvek®-Seitenverlängerungen
Masken Reinraum-Masken
Sterile Reinraum-Gesichtsmasken verfügen über Tyvek®-Seitenverlängerungen, um Hautkontakt zu verhindern. Der doppelte elastische Kopfbandverschluss erleichtert das Anlegen im Vergleich zu Krawatten. Das optionale beschlagfreie Design verhindert das Beschlagen der Schutzbrille und das Verrutschen der Maske.
  • Tyvek®-Seitenverlängerungen bieten einen größeren Abdeckungsbereich und eine bessere Passform, während gleichzeitig freiliegende Haut vermieden wird
  • Optionaler selbstklebender Nasenstreifen verhindert das Beschlagen der Schutzbrille.
  • Innovatives Design verhindert ein Verrutschen der Maske und reduziert so das Kontaminationsrisiko sowie die erheblichen Material- und Arbeitskosten, die mit dem erneuten Anziehen der Maske verbunden sind.
  • Verhindert die üblichen Beobachtungen, die Inspektoren bei Audits im Zusammenhang mit der Exposition der Gesichtshaut in aseptischen Verarbeitungsbereichen machen.
  • Verpackt in sauber abziehbaren Chevron-Tyvek®-Beuteln.
Anwender in aseptischen Bereichen sind effektiver und produktiver, wenn sie klar sehen können und sich wohl fühlen.
Zertifizierungen: Sterilitäts- und Konformitätszertifikate.
Verpackung: 25 Gesichtsmasken pro Tyvek®-Beutel mit Chevron-Clean-Peel. Jede Packung ist mit einer Chargennummer für Rückverfolgbarkeit und einem Ablaufdatum gekennzeichnet. Jeder Tyvek®-Beutel ist in einem versiegelten Polybeutel enthalten.