Blaue Super-Duty Autoklavierbare SMS-Muffenabdeckung
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
MFKCRP600-05 MFKCRP600-07 MFKCRP600-08 MFKCRP600-16 MFKCRP600-03 MFKCRP600-06 MFKCRP600-09 MFKCRP600-18 MFKCRP600-12 MFKCRP600-04
129-4020EA 1900 EUR
129-4020 129-4022 129-4023 129-4016 KACCMFKCRP600-03 KACCMFKCRP600-06 KACCMFKCRP600-09 KACCMFKCRP600-18 KACCMFKCRP600-12 KACCMFKCRP600-04
Blaue Super-Duty Autoklavierbare SMS-Muffenabdeckung
Überzüge
Diese autoklavierbare 88 g/m² schwere SMS-Abdeckung bietet eine Keimbarriere, die sich ideal für pharmazeutische Produktionsanwendungen eignet.
  • Eliminiert Rückstände von Autoklavenband
  • Hydrophob, reißfest und durchstoßfest
  • Schafft sekundären Schutz bei der aseptischen Präsentation und Einrichtung der Ausrüstung
  • Ausgelegt für Autoklavenzyklen (121 bis 135 °C)
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO 8-Reinraum
  • In Verbindung mit einem zweiten Autoklavenbeutel entsteht ein effektives Verpackungssystem.
  • Hergestellt in den USA
Es entfällt die Notwendigkeit, Bögen aus Verpackungsmaterialien zur Sterilisation zuzuschneiden und diese mit Autoklavenband und Gummibändern zu befestigen. Der kosteneffiziente und zeitsparende Ansatz standardisiert den Prozess der Gerätevorbereitung, minimiert die Partikelbildung und gewährleistet gleichzeitig eine gute aseptische Technik bei der Entnahme nach der Sterilisation.
Zertifizierungen: Konformitätszertifikate sind in jeder Lieferung enthalten.
Verpackung: Reinraumverpackt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Chargennummer und Herstellungsdatum. Die Hüllen sind zu 100 Stück pro Beutel verpackt.