Tyvek® UV-Licht-blockierende GMP-Überzüge für Equipment mit Grauer Beschichtung
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
COVGTVK363235Z COVGTVK363268Z COVGTVK563666Z COV2PGTVK60445 COVGTVK604860Z COVGTVK563852Z
129-2900EA 7080 EUR
129-2900 129-2901 129-2902 129-2898 129-2833 129-2867
Tyvek® UV-Licht-blockierende GMP-Überzüge für Equipment mit Grauer Beschichtung
Überzüge
Graue Tyvek® GMP-Überzüge blockieren UV-Licht um Schäden an Ihren lichtempfindlichen Biotechprodukten zu vermeiden. Verwenden Sie es in allen pharmazeutischen Produktionsumgebungen, um gereinigte Geräte vor Verunreinigungen zu schützen.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Blockiert UV-Licht
  • Reduziert Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität zum SOPs
  • Reiß- und stichfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
Graue Tyvek® UV-Licht-blockierende Überzüge können in allen pharmazeutischen Produktionsumgebungen verwendet werden, um das Risiko einer Kontamination durch Keime und Partikel zu minimieren.
Zertifizierungen: Konformitätszertifikat inbegriffen.
Verpackung: Überzüge sind individuell in Polybeuteln verpackt, je 1 mit Chargennummer und DOM Kennzeichnung im Polybeutel.