Western Blotting-Kombinationspackung, Amersham ECL Plex™
Lieferant: Cytiva
Amersham ECL Plex™-Western Blotting Kombinationspackungen bieten ein komplettes System für einen Western Blot mit Fluoreszenz, mit verbesserter Zusammensetzung der Cy3-Konjugate für einen niedrigeren Hintergrund.
Lieferumfang: Jede Packung beinhaltet genügend Reagenzien für mindestens 1000 cm² Membran: ECL Plex™ Ziege-?-Maus IgG-Cy3, 150 µg; ECL Plex™ Ziege-?-Hase IgG-Cy5, 150 µg; ECL Plex™ fluoreszierender Rainbow™ Marker, 120 µl; Hybond ECL™, 10×10 cm, 10 Bögen oder Hybond™-LFP, 20×20 cm, 3 Bögen.