Molekulargewicht-Marker, Amersham ECL Plex™ Fluoreszenz-Rainbow™-Marker
Lieferant: Cytiva
RPN851E
RPN850E
RPN851EEA
351
EUR
RPN851E
RPN850E
Molekulargewicht-Marker, Amersham ECL Plex™ Fluoreszenz-Rainbow™-Marker
Elektrophorese-Reagenzien
Molekulargewichtsmarker
Amersham ECL™ Plex™ Fluoreszenz-Rainbow™-Marker sind Protein-Molekulargewichtsmarker, die für die Verwendung mit dem ECL™ Plex™ Western Blotting-Detektionssystem optimiert sind. Sie sollen sowohl sichtbare Markerbanden auf die Gele und Membranen als auch fluoreszierende Bilder unter Verwendung der Cy3- und Cy5-Kanäle liefern.
- Breites Farbspektrum für einfachere Bandenidentifikation
- Schärfere und intensivere Banden auf Gels und Blots
- Ladebereite Formeln