Labconco® Beheizte Produktregalkammern mit Ventilen
Lieferant: LABCONCO
780802030 780802130 780802010
LBCP780802030EA 12640 EUR
LBCP780802030 LBCP780802130 LBCP780802010
Labconco® Beheizte Produktregalkammern mit Ventilen
Möbel Regale
Beheizte Produktregalkammern mit Ventilen.
  • Inklusive Ø 304,8-mm-Acrylzylinder und -sockel, herausnehmbare Einlegeböden Ø 254 mm und Temperatursonden
  • Einlegeböden kühlen nicht ab
  • Verfügt über eine Öffnung (Ø 8 mm) und eine Kappe für einen Anschlussanschluss (Ø 3 mm