Urine Bottles, Square
Lieferant: KARTELL
0047900 0048000
KART0047900EA 304 EUR
KART0047900 KART0048000
Urine Bottles, Square
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
Bottle for clearance testing on urine collected during the whole day long.
  • Rectangular base for easy storage and enhanced stability in use
  • Ergonomic handgrip allows easy pouring
Adapted to contain a human biological sample (urine) in order to perform diagnostic laboratory analysis.
Zertifizierungen: CE marked.