KryTech 610 Schnittfeste Handschuhe
Lieferant: MAPA
34610010 34610011 34610016 34610017 34610018 34610019
MAPA34610010EA 194 EUR
MAPA34610010 MAPA34610011 MAPA34610016 MAPA34610017 MAPA34610018 MAPA34610019
KryTech 610 Schnittfeste Handschuhe
Handschuhe
Ein Schnittschutz mit maximalem Komfort.
  • Ein nahtlos geflochtener Handschuh für sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • Optimale Atmungsaktivität
  • Silikonfrei, um Spuren und Defekte auf Blech und Glas vor dem Lackieren zu verhindern
  • Innere Fütterung: Nahtloser Textilträger aus HDPE-Fasern
  • Obermaterial: Luftdurchlässige Rückseite
Bis zu dreimal waschbar bei 60 °C ohne Leistungseinbußen, wodurch die Lebensdauer der Handschuhe verlängert und Kosten und Abfall reduziert werden. Dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs ist die Schnittebene leicht zu erkennen.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X43C); ISO 13997:14.9N (1519 g); EN ISO 21420: 5/5
; Kat II.
Verpackung: 1 Paar/Beutel, 12 Paar/Beutel, 48 Paar/Karton.