Scotch-Brite™ Diamant Bodenbürsten
Lieferant: 3M
DIA1000432 DIA3000432
MMMADIA1000432EA 1610 EUR
MMMADIA1000432 MMMADIA3000432
Scotch-Brite™ Diamant Bodenbürsten
Bürsten
Langlebige, anpassungsfähige Diamantbürste zum Reinigen und Polieren von unbeschichtetem Beton in einem Arbeitsgang. Für den täglichen Einsatz auf langsam laufenden Bodengeräten.
  • Einfach und schnell austauschbar
  • Kein Vorweichen erforderlich
  • Klingenlose Installation
  • Keine Montage erforderlich
Die Scotch-Brite™ Diamant-Bodenbürste ist in zwei Körnungen erhältlich:
• Scotch-Brite™ Diamant Bodenbürsten 1000
• Scotch-Brite™ Diamant Bodenbürsten 3000
Dieses Produkt ist für die Verwendung im 3M™ Betonbodenpolier- und -pflegesystem zusammen mit dem 3M™ Betonreiniger und -verdichter konzipiert.
Entwickelt zum Reinigen und Polieren unbeschichteter Betonböden. Kann den Glanz und die Klarheit/Deutlichkeit des Bildes (DOI) von Betonböden verbessern. Flexible Borsten passen sich unebenen Böden an und sorgen für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild und Sauberkeit. Deutlich längere Lebensdauer und Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Diamant-Bodenpads von Wettbewerbern. Je nach Boden- und Nutzungsbedingungen kann die Scotch-Brite™ Diamant-Bodenbürste 18-mal länger halten als Diamant-Bodenpads von Wettbewerbern.
Abhängig von vielen Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bodenart, Bodenzustand, Paddruck, Wasser-/Chemikaliendurchfluss, Chemikalienauswahl und mehr, kann die Scotch-Brite™ Diamant-Bodenbürste 280.000 bis 555.000 m² reinigen, bevor sie ausgetauscht werden muss.
Standardgrößen: Rundscheiben sind in verschiedenen gängigen Größen erhältlich. Die Bürsten sind ungefähr 25,4 mm dick
Lagerung: Lagern Sie die Bürsten in der Originalverpackung unter normalen klimatisierten Bedingungen
Die Scotch-Brite™ Diamant-Bodenbürste ist für den Einsatz auf unbeschichteten* Betonböden konzipiert. Sie eignet sich auch für unbeschichtete* Granitböden und Terrazzoböden die auf Epoxid und Zement basieren. *Unbeschichtet bezieht sich auf Böden ohne Kristallisation oder Oberflächenbeschichtungen wie Acryl-, Urethan- oder Epoxid. Böden mit Verdichtungs- oder Imprägniermittel sind für dieses System geeignet. Die Scotch-Brite™ Diamant-Bodenbürste dient zur routinemäßigen Reinigung und Politur unter einer Scheuersaugmaschine oder anderen handelsüblichen Bodenreinigungsgeräten mit niedriger Geschwindigkeit (175–600 U/min) mit Wasser oder Reinigungslösung.
Anwendungen:
• Auf unbeschichteten Betonböden mit niedrigem bis mittlerem Glanz, die nicht kürzlich poliert wurden: Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Diamant-Bodenbürste 1000 für die tägliche Reinigung. Sie ist ideal für eine langanhaltende Reinigung und kann den Glanz wiederherstellen.
• Auf unbeschichteten Betonböden, die zuvor mit 3M™ Trizact™ Diamond TZ Schleifpads oder ähnlichen Methoden poliert wurden: Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Diamant-Bodenbürste 3000 für die tägliche Reinigung. Sie ist ideal für eine langanhaltende Reinigung und zur Erhaltung eines hohen Glanzes mit möglicher Glanzsteigerung.
• So bringen Sie mattglänzende, unbeschichtete Betonböden wieder auf Hochglanz: Beginnen Sie mit 3M™ Trizact™ Diamant-TZ-Schleifpads und wechseln Sie anschließend zur Scotch-Brite™ Diamant-Bodenbürste 3000. Ideal für die Bodenrestaurierung, langanhaltende Reinigung und Erhaltung des Hochglanzes mit möglicher Erhöhung des Glanzgrads/Tiefenschärfegrads.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Verpackung: Jeder Karton ist mit Produktname, Größe, Menge und Hersteller gekennzeichnet. Jede Bürste verfügt über eine Schaumstoff-Farbkennung.
Bitte beachten