Hemin chloride (aus Schwein) ≥96,0% (durch HPLC), BioXtra, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
51280-1G 51280-25G 51280-5G
SIAL51280-1GEA 59.1 EUR
SIAL51280-1G SIAL51280-25G SIAL51280-5G
Hemin chloride (aus Schwein) ≥96,0% (durch HPLC), BioXtra, Sigma-Aldrich®
Hemin chloride
Formel: C₃₄H₃₂ClFeN₄O₄
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010726
CAS-Nummer: 16009-13-5
EINECS: 240-140-1