DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurte
Lieferant: 3M
1112733 1112734
MMMA1112733EA 412 EUR
MMMA1112733 MMMA1112734
DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurte
Fallschutz Auffanggurte
Kreuz-Brustgurtsystem für zentralen vorderen Absturzsicherungspunkt – optimierte Position am Körper. Rotationsversteller (patentiert) für schnelles und einfaches Anlegen und Einstellen des Gurtes. Selbstverriegelnde Schnellverschlüsse sichern den Kontakt mit dem Gurtband und reduzieren so die Notwendigkeit des Nachjustierens.
  • Der integrierte pSRL-Tunnel ermöglicht schnelles und einfaches An- und Ablegen persönlicher SRLs
  • Ausgestattet mit selbstrückstellenden und neu positionierbaren Verbindungsmittelhaltern für schnelles und einfaches Aufbewahren von Karabinern und Karabinern
  • Inklusive Hängegurte zur Trauma-Entlastung in flachem Design
  • Integrierte 3M™ Connected Safety ID (RFID) für vereinfachte Bestandsaufnahme, Inspektion und Dokumentation
  • Der sich automatisch aufrichtende D-Ring (leichtes Aluminium) ermöglicht effiziente Rückenverbindungen
  • Gurtband: 45-m-Polyester
  • Gewinde: Polyester
  • Tragfähigkeit: 140 kg
  • Produktfarbe: Grau
Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 wurde für Benutzer entwickelt, die ungern Kompromisse eingehen, und ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, die speziell für eine erhöhte Sicherheit, mehr Komfort und eine verbesserte Leistung bei Arbeiten in der Höhe entwickelt wurden. Der XE200 Komfort Auffanggurt besteht aus einem aus einem langlebigem und strapazierfähigem 26-kN-Polyester-Gurtband, Montageteilen aus leichtgewichtigem Aluminium, einer robusten Hybridpolsterung mit zusätzlichen Luftkanälen sowie reflektierenden 3M Scotchlite™-Einsätzen. Der XE200 ist mit moderner Technologie im Bereich der rückseitigen D-Ring-Auffangöse ausgestattet, was für effiziente Verbindungen und einen sicheren Sitz des Auffanggurts bei Ihren Mitarbeitern sorgt. Außerdem verfügt er über einen Revolver Einsteller für die Rumpflänge sowie selbstsichernde Automatikverschlüsse, um den Sitz zu optimieren. Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 ist mit einer Reihe an 3M™ Absturzsicherungszubehör für Werkzeuge kompatibel. Alle Modelle sind mit Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.
Die Ganzkörpergurte der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™-Reihe wurden entwickelt, um optimale Passform, Funktion und Effizienz zu gewährleisten und gleichzeitig die Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Ihre tägliche Arbeit zu erfüllen. Da Sie Ihre Erwartungen ständig steigern und neue Höhen erreichen, wurde der ExoFit™ weiterentwickelt, um Sie beim Aufstieg zu unterstützen. ExoFit™-Gurte werden durch Ingenieurs- und Baustellenforschung kontinuierlich weiterentwickelt, ergänzt durch Fortschritte bei neuen Materialien und Technologien. Wir erweitern Ihre Auswahl. Mit unserem innovativen Auffanggurt-Sortiment unterstützt Sie 3M™ DBI-SALA® und hilft Ihrem Team, neue Höhen zu erreichen. Rüsten Sie Ihren Sicherheitsgurt auf die nächste Generation der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 und XE200 auf, damit Ihre Mitarbeiter auch an unbequemen Orten komfortabel arbeiten können.
Anschlagpunkt an der Vorderseite für Absturzsicherung: Großer selbstaufrichtender D-Ring, Aluminium - blau eloxiert
Anschlagpunkt an der Vorderseite für Absturzsicherung: Standard D-Ring, Aluminium - blau eloxiert
Befestigungspunkt für Rettung: Textilschlaufe für Rettungseinsätze, Textil mit verschleißfestem Schlauchgewebe
Beinschnalle: Selbstverriegelnde Schnellkupplung, Stahl verzinkt/schwarz lackiert, Aluminium - grau eloxiert
Brustschnalle: Schnellverbinder, Stahl verzinkt/schwarz lackiert, Aluminium - grau eloxiert
Hüftschnalle: Selbstverriegelnde Schnellkupplung, Stahl verzinkt/schwarz lackiert, Aluminium - grau eloxiert
Justierung: Beine, Torso; Torso: Drehversteller - Stahl/Aluminium - Ratschenschnalle
Zusätzliche Eigenschaften:
• Sturzanzeige vorne und hinten
• Polsterung an Beinen und Rücken
• 2× automatische Rücksetzung/repositionierbarer Verbindungsmittelhalter
• Ausgestattet mit RFID
• Hängetrauma-Trittschlaufen
• Spezieller Anschlagpunkt für zulässige Höhensicherungsgeräte
Zertifizierungen: CE EN361:2002; EN1497:2007, UKCA.
Bestellinformation:
Verpackung:
Bitte beachten