Stark haftende, transparente Mehrzweck-Polyesteretiketten B-432 für M6- und M7-Drucker
Lieferant: Brady
174182 173910 173880 173728 173685 173693 173878
BRDY174182EA 145.2 EUR
BRDY174182 BRDY173910 BRDY173880 BRDY173728 BRDY173685 BRDY173693 BRDY173878
Stark haftende, transparente Mehrzweck-Polyesteretiketten B-432 für M6- und M7-Drucker
Etiketten
Polyesteretiketten (B-432) mit rauer Oberfläche eignen sich ideal zur Kennzeichnung elektronischer Komponenten, Barcodeetikettierung, Typenschilder und Solarmodule.
  • Die Etiketten bestehen aus strapazierfähigem, glänzendem, transparentem Polyester mit permanentem Acrylkleber und sind chemikalien-, öl- und wasserbeständig
  • UL-zertifiziert für den Außeneinsatz auf Glas, duroplastischem Polyester und Polyvinylfluorid-Kunststoffoberflächen zur Kennzeichnung von Solarmodulen
  • CSA-akzeptiert
  • Betriebstemperatur von -56 bis +110 °C
  • Form: Rechteck
Brady Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit.
Anwendung: Bestandsverfolgung, Barcodeetikettierung, Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, elektrische Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfkennzeichnung sowie Lagerkennzeichnung.
Widerstandsfähigkeiten: Chemikalienbeständig, korrosionsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig, witterungsbeständig.
Zertifizierungen:
Verpackung:
Bestellen