Selbstlaminierende Kryogene Polyesteretiketten mit Band für BMP51, BMP53 und M511 Drucker
Lieferant: Brady
170876 M5-122-461
BRDY170876EA 67.31 EUR
BRDY170876 BRDYM5-122-461
Selbstlaminierende Kryogene Polyesteretiketten mit Band für BMP51, BMP53 und M511 Drucker
Etiketten
Sicheres Drucken unter kryogenen und autoklaven Bedingungen mit den selbstlaminierenden kryogenen Polyesteretiketten B-461. Druckt Text, Barcodes und Grafiken und beschichtet diese danach mit einem klaren Film.
  • Spezialisiert – Klares Laminat schützt Text und Barcodes auf Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchenstrohhalmen und Objektträgern von flüssigem Stickstoff bis hin zu Autoklaven
  • Langlebig – Etiketten widerstehen Lösungsmitteln, Flecken und extremen Temperaturen von –196 bis +130 °C (–320 bis +266 °F).
  • Klebstoff – Hergestellt mit einem permanenten Acrylklebstoff für eine feste Verklebung auf glatten Oberflächen wie Glas, Edelstahl und Kupfer
Anwendung: Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung.
Matte finish, chemical-resistant, low and high temperature-resistant, smear-resistant B-461 labels are compatible with Brady printer models M510, BMP51, BMP53, and M511.
Zertifizierungen: RoHS gemäß 2011/65/EU (Pass 2015/863).