PermaSleeve® Schrumpfschläuche mit Farbband für Drucker BMP41, BMP51, BMP53 und M511
Lieferant: Brady
170718 170712 170713 170714 170715 170716 170717 170719 170720 170721 170722
BRDY170718EA 69.09 EUR
BRDY170718 BRDY170712 BRDY170713 BRDY170714 BRDY170715 BRDY170716 BRDY170717 BRDY170719 BRDY170720 BRDY170721 BRDY170722
PermaSleeve® Schrumpfschläuche mit Farbband für Drucker BMP41, BMP51, BMP53 und M511
Etiketten
Markieren Sie Kabel permanent mit dem PermaSleeve® PS Polyolefin-Schrumpfschlauch (B-342). Konzipiert für die Verwendung mit einem langlebigen tragbaren Etikettendrucker von Brady.
  • Spezialisiert – Speziell für anspruchsvolle Anwendungen zur Kabel- und Leitungsmarkierung entwickelt
  • Langlebig – selbstlöschend und beständig gegen extreme Temperaturen, UV-Licht, Chemikalien, Kraftstoff und Öl
  • Effizient – Schnelles Schrumpfen spart Installationszeit und Kosten
  • Leicht identifizierbar – Hergestellt mit einer klaren Kennzeichnungsoberfläche, die beständig gegen Abrieb und Ausbleichen ist
Anwendung in der Kennzeichnung elektrischer Leitungen und Kabel.
Matte finish, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, smear-resistant, UV-resistant, weather-resistant B-342 labels are compatible with Brady printer models M410, BMP41, M510, BMP51, BMP53, and M511.
Zertifizierungen: UL-anerkannt bis UL 224, RoHS gemäß 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202.