MADDIE S1P Low ESD Sicherheitsschuhe, Schnürschuh
Lieferant: ELTEN
749501/39 749501/40 749501/41 749501/37 749501/36 749501/35 749501/38 749501/42
ELTN749501/39EA 90.9 EUR
ELTN749501/39 ELTN749501/40 ELTN749501/41 ELTN749501/37 ELTN749501/36 ELTN749501/35 ELTN749501/38 ELTN749501/42
MADDIE S1P Low ESD Sicherheitsschuhe, Schnürschuh
Schuhe und Stiefel
Dieser Schuh ist ideal auf die Ergonomie weiblicher Füße abgestimmt. Hervorragender Tragekomfort dank gepolstertem Schaftrand.
  • Mikrofaser/Textilmaterial
  • Textilfutter für natürliche Belüftung, gepolsterte Zunge
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grau
Die nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle verfügt über eine MAXXIMO TPU/PU-Sohle. Diese Schuhe haben eine Stahlkappe
Schaumfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% vegan.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC