Schwefelsäure
Lieferant: Merck
84727-2.5L 84727-500ML
SUPL84727-2.5LEA 134 EUR
SUPL84727-2.5L SUPL84727-500ML
Schwefelsäure
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molekulargewicht: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.84
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9