EDGE® 48-711 Schnittfeste Handschuhe
Lieferant: Ansell
48-711/10 48-711/11 48-711/5 48-711/6 48-711/7 48-711/8 48-711/9
ANSE48-711/10EA 99.1 EUR
ANSE48-711/10 ANSE48-711/11 ANSE48-711/5 ANSE48-711/6 ANSE48-711/7 ANSE48-711/8 ANSE48-711/9
EDGE® 48-711 Schnittfeste Handschuhe
Handschuhe
Mittelschwere, abrieb- und schnittfeste Handschuhe für trockene bis leicht ölige Oberflächen.
  • Beschichtete Handfläche: Für Schutzhandschuhe mit zusätzlicher Griffigkeit und Haltbarkeit
  • Nahtloses Design: Für flexible, strapazierfähige Arbeitshandschuhe mit hoher Fingerfertigkeit
  • Elastischer Strickbund: Passgenaue und bequeme Handschutzhandschuhe
  • Trägermaterial: Polyester, Spandex, HPPE
Diese Schutzhandschuhe eignen sich ideal für mittelschwere Anwendungen in trockenen bis leicht öligen Umgebungen, die Schnitt- und Abriebfestigkeit erfordern, und sind im Vergleich zu mittelschweren Arbeitshandschuhen aus Leder, dicker Baumwolle oder Aramid wirtschaftlicher. Es bietet eine gute Passform, die das Eindringen von Schmutz und Ablagerungen verhindert und so für mehr Sicherheit und Hygiene für die Hand und das Handgelenk sorgt. Diese PU-beschichteten Handschuhe verfügen über ein nahtloses Innenfutter, das für Bewegungsfreiheit sorgt und Flexibilität und präzise Handhabung bei heiklen Aufgaben während des gesamten Arbeitstages ermöglicht.
Knitted construction, knitwrist cuffstyle, palm coated finishing.
Liner material: Polyester, Spandex, HPPE.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X42B)