FreezerBondz™ Ultradünne Polyester-Kryoetiketten für BMP41, BMP51, BMP53, und M511
Lieferant: Brady
170778 170779 170899 170894 170780 M5-120-492 M5-117-492
BRDY170778EA 96.48 EUR
BRDY170778 BRDY170779 BRDY170899 BRDY170894 BRDY170780 BRDYM5-120-492 BRDYM5-117-492
FreezerBondz™ Ultradünne Polyester-Kryoetiketten für BMP41, BMP51, BMP53, und M511
Etiketten
Beschriften Sie gekrümmte, gefrorene Laboroberflächen, einschließlich Röhrchen, Fläschchen und Kryo-Kanülen, mit dem ultradünnen B-492-Polyester-Etikettenmaterial. Drucken Sie fast überall mit einem langlebigen tragbaren Etikettendrucker von Brady.
  • Zur Verwendung auf glatten, gewölbten Oberflächen
  • Widersteht Chemikalien, Abrieb und extremen Temperaturen
  • Hergestellt mit einem permanenten Acrylkleber
Spezialetiketten ideal für den Laborgebrauch auf gekrümmten Oberflächen, einschließlich Reagenzgläsern, Fläschchen und Strohhalmpipetten. Langlebige Etiketten widerstehen Chemikalien, Abrieb und extremen Temperaturen, einschließlich der Lagerung in flüssigem Stickstoff. Der permanente Acrylklebstoff ermöglicht eine feste Verklebung auf glatten, gekrümmten Oberflächen wie Glas und Polypropylen. Informationen zu materialspezifischen Leistungen und Eigenschaften finden Sie im Technischen Datenblatt (TDS).
Kompatibel mit Brady Druckern BMP41, BMP51, BMP53, und M511.
Zertifizierungen: RoHS gemäß 2011/65/EU (Pass 2015/863).