FreezerBondz™ Polyester-Kryoetiketten mit matter Oberfläche für BMP41, BMP51, BMP53, und M511
Lieferant: Brady
170890 170775 170776 170888 170889 170891
BRDY170890EA 84.74 EUR
BRDY170890 BRDY170775 BRDY170776 BRDY170888 BRDY170889 BRDY170891
FreezerBondz™ Polyester-Kryoetiketten mit matter Oberfläche für BMP41, BMP51, BMP53, und M511
Etiketten
Markieren Sie flache Laboroberflächen in Umgebungen mit flüssigem Stickstoff oder in Gefrierschränken sicher mit dem haltbaren B-490-Polyester-Etikettenmaterial. Drucken Sie mit einem tragbaren Etikettendrucker von Brady ganz einfach fast überall.
  • Zur Verwendung im Labor auf Glas- und Polypropylenfläschchen, Zentrifugen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern
  • Widersteht Lösungsmitteln, Flecken und extremen Temperaturen
  • Hergestellt mit einem permanenten Acrylkleber
Speziell zur Verwendung in Laboren auf Glas und Polypropylenfläschchen, in Zentrifugen, Teströhrchen, Pailletten und Objektträgern entwickelt. Beständiges Design widersteht Lösungsmitteln, Verwischen und extremen Temperaturen, inkl. Lagerung in Flüssigstickstoff. Dauerhafter Acrylklebstoff zur Verwendung auf flachen gefrorenen Oberflächen oder zum Umwickeln von Ampullen und Röhrchen mit 1/8" Überlappung. Informationen zu materialspezifischen Leistungen und Eigenschaften finden Sie im Technischen Datenblatt (TDS).
Kompatibel mit Brady Druckern BMP41, BMP51, BMP53, und M511.
Zertifizierungen: RoHS gemäß 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Verpackung: Etiketten sind zu 180 pro Box verpackt.