Supelco® Ascentis® Express AQ-C18 HPLC und UHPLC Säulen
Lieferant: Merck
577329-U 577321-U 565349-U 565351-U 565362-U 565363-U 565364-U 565365-U 577160-U 577320-U 577323-U 577332-U 577335-U 581363-U 582702-U 584572-U 584573-U 584574-U 584575-U 584576-U 584577-U 584578-U 584579-U 584580-U 584581-U 577161-U 577162-U 584582-U 584583-U 584584-U 577338-U 577339-U 577322-U 577324-U 577325-U 577327-U 577328-U 577330-U 577331-U 577333-U 577334-U 577336-U 577337-U 577340-U 577326-U 577341-U 584526-U 577168-U
577329-UEA 822 EUR
577329-U 577321-U 565349-U 565351-U 565362-U 565363-U 565364-U 565365-U 577160-U 577320-U 577323-U 577332-U 577335-U 581363-U 582702-U 584572-U 584573-U 584574-U 584575-U 584576-U 584577-U 584578-U 584579-U 584580-U 584581-U 577161-U 577162-U 584582-U 584583-U 584584-U 577338-U 577339-U 577322-U 577324-U 577325-U 577327-U 577328-U 577330-U 577331-U 577333-U 577334-U 577336-U 577337-U 577340-U 577326-U 577341-U 584526-U 577168-U
Supelco® Ascentis® Express AQ-C18 HPLC und UHPLC Säulen
Chromatographiesäulen
Ascentis® Express AQ-C18 sind Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäulen, die auf dem Fused-Core®-Partikeldesign basieren.
Das Partikel hat eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt. Dieses Partikeldesign weist aufgrund der flachen Diffusionswege in der 0,5 μm dicken porösen Hülle und der geringen Gesamtpartikelgröße von 2,7 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz auf. AQ-C18 ist eine C18-gebundene Phase, die nach einem proprietären Verfahren hergestellt wird, das eine kleine Menge polares Silan enthält, das die Phase resistent gegen Entnetzung macht. Diese Resistenz gegen Entnetzung ermöglicht es den Benutzern der AQ-C18-Phase, hoch wässrige (bis zu 100%) mobile Phasen zu verwenden.
Die modifizierte C18-Phase weist eine ähnliche Retention wie Ascentis® Express C18 mit einer anderen Selektivität auf und bietet somit eine wertvolle Alternative zur Lösung schwieriger Trennungen. AQ-C18 ist eine Umkehrphasenpackung, die für basische, saure und neutrale Verbindungen verwendet werden kann.
Lieferumfang: Lieferung mit Säulentestzertifikat im Karton.