Supelco® Ascentis® Express 160 Å C30 HPLC-Säulen
Lieferant: Merck
577100-U 577101-U 577102-U 577103-U 577104-U 577105-U 577106-U 577107-U 577108-U 577134-U 577135-U 577136-U 577139-U 577137-U 577138-U 577140-U
577100-UEA 617 EUR
577100-U 577101-U 577102-U 577103-U 577104-U 577105-U 577106-U 577107-U 577108-U 577134-U 577135-U 577136-U 577139-U 577137-U 577138-U 577140-U
Supelco® Ascentis® Express 160 Å C30 HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Die schnellen und leistungsstarken Ascentis® Express-Flüssigkeitschromatographiesäulen basieren auf dem 160 Å Fused-Core®-Partikeldesign mit breiteren Poren, um ausreichend Platz für die langkettigen C30-Liganden zu bieten.
Das Partikel hat eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt. Dieses Partikeldesign weist aufgrund der flachen Diffusionswege in der 0,5 μm dicken porösen Hülle und der geringen Gesamtpartikelgröße von 2,7 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz auf.
Die endcapped stationäre Triacontylsilanphase des C30 bietet eine stabile Umkehrphasenpackung, die für hydrophobe, langkettige Strukturisomere wie Vitamine und Lipide verwendet werden kann.
Lieferumfang: Lieferung mit Säulentestzertifikat im Karton.