TELSTAR BiOptima EXA Biologische Sicherheitsbänke, Klasse II
Lieferant: Azbil Telstar Technologies
1738689 1745204
TELR1738689EA 13971.33 EUR
TELR1738689 TELR1745204
TELSTAR BiOptima EXA Biologische Sicherheitsbänke, Klasse II
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Die ergonomisch gestalteten mikrobiologischen Sicherheitswerkbänke der BiOptima-Klasse II gewährleisten optimale Effizienz und hohe Energieeinsparungen. BiOptima EXA bietet Schutz für den Bediener durch die Anströmung über das Frontgitter, Produktschutz durch HEPA-gefilterte laminare Abströmung im Arbeitsbereich (100% Abluft) und Umweltschutz durch HEPA-gefilterte Abluft (nicht im Lieferumfang der Kabine enthalten). BiOptima EXA ist für gefährliche luftgetragene Anwendungen wie flüchtige Stoffe, Nebel oder Dämpfe neben hochmikrobiologischen und hochtoxischen Anwendungen konzipiert. Entworfen gemäß NSF 49. Dieses Modell ist standardmäßig in einer Breite von 4 oder 6' (ca. 120 und 180 cm) erhältlich.
  • EC-Ventilatoren
  • Elektrisches automatisches Schiebefenster vorne
  • Aufklappbares, vollständig zu öffnendes Frontfenster
  • 7° geneigte Frontscheibe für eine bessere Arbeitsposition
  • Kammer aus Edelstahl 304L mit abgerundeten Ecken und gehärteten Sicherheitsglaswänden
  • G3-Vorfilter und Tropfschale unter der Arbeitsfläche
  • LED-Beleuchtung
  • Entspiegeltes Sicherheits-Frontfenster mit UV-Schutz, ohne Sichthindernisse am unteren Rand
  • Mikroprozessorsteuerung mit Filterlade-Selbstkompensation
Hauptbildschirm mit Anzeige der verschiedenen Geschwindigkeiten (laminar oder inflow), Bedienfeld mit internationalem Farbcode zur Anzeige des Schrankstatus. UV-Licht und Gebläse mit programmierbarem Timer, vier vordefinierte Sprachen (Spanisch, Englisch, Französisch und Deutsch), einfacher Zugang für die Wartung über die Frontplatte.
Das Frontfenster ermöglicht einen vollständigen und bequemen Zugang zur Arbeitskammer, wodurch die Reinigung erleichtert wird und große Gegenstände und Zubehörteile in die Arbeitskammer gelangen können.
Der BiOptima-Schrank bietet einen sehr geräumigen Arbeitsbereich mit einer Tiefe von 550 mm und einer Höhe von 700 mm, was Produktivität und Komfort mit viel Platz in einem eleganten kompakten Design mit einer Gesamthöhe von nur 1450 mm ermöglicht. Die einteilige Arbeitskammer aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten im Inneren des Schranks erleichtert die effektive Desinfektion und maximiert die Kontaminationsprävention und ist zudem äußerst leicht zu reinigen. Darüber hinaus lässt sich das elektrisch betriebene Frontfenster nach oben schieben und bietet einen Zugang von 500 mm Höhe.
Die BiOptima-Serie zeichnet sich durch die ergonomische, schräge Frontscheibe, die leicht zu reinigende aufklappbare Frontscheibe, V-förmige Frontgitter und abgerundete Armlehnen für maximalen Komfort, energieeffiziente dimmbare LED-Leuchten und energiesparende EC-Ventilatoren aus. Alle Geräte sind serienmäßig mit UV-Licht und einem wartungsarmen G3-Vorfilter unter der Arbeitsfläche ausgestattet, der verhindert, dass große Partikel oder Staub zu den HEPA-Filtern gelangen, was die Lebensdauer der HEPA-Filter effektiv verdoppelt.
Servicefreundlich: BiOptima ist mit dem innovativen 4F-System (Fast, Friendly and eFFicient) Telstar-System für den Filterwechsel ausgestattet. Die Filter sind von der Vorderseite des Schranks aus leicht zugänglich und dank der Schnellspannvorrichtung wird die für den Filterwechsel benötigte Zeit drastisch reduziert.
Aufbau: Das Gehäuse des Schrankes besteht aus epoxidbeschichtetem Stahl mit einer inneren Arbeitskammer aus Edelstahl AISI 304L mit abgerundeten Kanten. Die Frontscheibe ist entspiegelt und hat einen UV-Schutz.
Zertifizierungen: Entworfen gemäß NSF 49.
Bestellinformation: Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.