VWR® Traceable® Digitale Kühlschrank-/Gefrierschrankthermometer
Lieferant: VWR Collection
620-2838EA 83.4 EUR
620-2838 620-2839 620-2840
VWR® Traceable® Digitale Kühlschrank-/Gefrierschrankthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Überwachen Sie zuverlässig alle Probleme, die den Inhalt Ihres Kühl- oder Gefrierschranks betreffen, und lassen Sie sich benachrichtigen, ohne die Tür öffnen zu müssen.
  • Die Alarmanzeige leuchtet hell, um Ihre Aufmerksamkeit auf ein unmittelbares Problem zu lenken
  • Erfahren Sie von Abweichungen, bevor sie eintreten, mit der Voralarmleuchte, die orange leuchtet, wenn Ihr Kühl- oder Gefrierschrank innerhalb von 1 Grad Ihrer Alarmeinstellung liegt
  • Verwenden Sie die Stummschalttaste, um den Summeralarm stumm zu schalten, während Sie das Problem untersuchen
  • Die Einarbeitung des Personals ist ein Kinderspiel mit einer verbesserten, intuitiveren Benutzererfahrung, einschließlich großer Tasten, kontrastreichem Text und zweckmäßigem Design
  • Reduzieren Sie den Wartungsaufwand mit erhöhter Batterieleistung und technischen Upgrades im Inneren für höhere Leistung
  • Halten Sie die Konformität aufrecht; enthält ein NIST-rückverfolgbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten (1750.01) Kalibrierungslabor
  • Nehmen Sie mithilfe der Dreifachanzeige schnell und sicher Messungen vor – zeigt aktuelle, hohe und niedrige Temperaturen gleichzeitig an
  • Wählen Sie die Sondenoption, die zu Ihrer Anwendung passt
Überwachen Sie mühelos die Flüssigkeitstemperatur in Bädern und die Luft-/Gastemperatur in Inkubatoren, Kühlschränken oder Gefrierschränken. Behalten Sie die Temperaturbedingungen über Nacht oder für einen beliebigen Zeitraum im Auge – die Mindest- und Höchsttemperaturen werden gespeichert, bis der Speicher gelöscht wird. Die Modelle verfügen über eine Dreifachanzeige, die gleichzeitig die aktuelle, minimale und maximale Temperatur anzeigt.
Stellen Sie Hoch- und Niedrigalarme in 1°-Schritten ein; der Alarm ertönt, wenn die Temperatur über oder unter den Sollwert steigt, und ertönt weiter, auch wenn die Temperatur in den Nichtalarmbereich zurückkehrt.
Das Thermometer misst die Umgebungstemperatur oder die externe Sondentemperatur. Die Sonde ist an einem 3 m langen Mikrokabel befestigt, über das sich eine Tür schließen lässt; Sonde und Kabel sind beide eintauchfähig. Befestigen Sie das Messgerät mit den mitgelieferten Klettstreifen, Wandmontageschlitzen oder verwenden Sie den aufklappbaren Ständer auf der Werkbank.
Zertifizierungen: Auf NIST rückführbar.
Lieferumfang: Inklusive Thermometer, Sonde, Klettband, AAA-Batterien, Kurzanleitung und Traceable®-Zertifikat.