ESD Long Sleeve T-Shirts
Lieferant: ALSICO HIGHTECH
1001145-XS 1001145-S 1001145-M 1001145-L 1001145-XL 1001145-2XL 1001906-XS 1001906-S 1001906-M 1001906-L 1001906-XL 1001906-2XL 1000329-XS 1000329-S 1000329-M 1000329-L 1000329-XL 1000329-2XL
ALSO1001145-XSEA 45.7 EUR
ALSO1001145-XS ALSO1001145-S ALSO1001145-M ALSO1001145-L ALSO1001145-XL ALSO1001145-2XL ALSO1001906-XS ALSO1001906-S ALSO1001906-M ALSO1001906-L ALSO1001906-XL ALSO1001906-2XL ALSO1000329-XS ALSO1000329-S ALSO1000329-M ALSO1000329-L ALSO1000329-XL ALSO1000329-2XL
ESD Long Sleeve T-Shirts
Arbeitskleidung
Unisex ESD t-shirts with black round neck.
  • Fitted with marking tag in the neck
  • Long sleeves
  • ESD logo
Industrial launderable.
Zertifizierungen: Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.