Selbstlaminierende kryogene Polyesteretiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
174342 311983 174347 173902 311985 174350 174371 174343 173702 173487 173905 173901 174351
BRDY174342EA 130.48 EUR
BRDY174342 BRDY311983 BRDY174347 BRDY173902 BRDY311985 BRDY174350 BRDY174371 BRDY174343 BRDY173702 BRDY173487 BRDY173905 BRDY173901 BRDY174351
Selbstlaminierende kryogene Polyesteretiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Selbstlaminierendes Polyester (B-461) ist eine klare Folie mit einer mattweißen bedruckbaren Zone, ideal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Selbstlaminierender Polyester hat einen permanenten Acrylkleber und ist für Thermotransferdruck geeignet.
  • Gute Wischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und Leistung bei hohen/niedrigen Temperaturen.
  • Betriebstemperatur von −196 bis +110 °C (−320 bis +230 °F)
  • Matte Oberfläche
Ideal für Etikettierungen in Laboranwendungen.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R4300 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten