Metallisierte, mattgraue Polyester-Etiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
174268 174258 174294 174230 174248 174194 174361 174300 174209 173757 173770
BRDY174268EA 90.36 EUR
BRDY174268 BRDY174258 BRDY174294 BRDY174230 BRDY174248 BRDY174194 BRDY174361 BRDY174300 BRDY174209 BRDY173757 BRDY173770
Metallisierte, mattgraue Polyester-Etiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Metallisierte Polyesteretiketten (B-428) eignen sich für Anwendungen mit Barcodes, alphanumerischen Zeichen, grafischen Symbolen und Logos, die eine typenschildähnliche Qualität erfordern.
  • Die matte, hellgraue Oberfläche verleiht den Etiketten das Aussehen eines Typenschilds
  • Die Etiketten sind beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen und können auf verschiedenen Oberflächen angebracht werden
  • Betriebstemperatur von −40 bis +120 °C (−40 bis +248 °F)
Ideal für die Bestandsverfolgung, Barcodeetikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, elektrische Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung sowie Inventar- und Prüfkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R4300 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Zertifizierungen: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert. AGA-zertifiziert; halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815).
Verpackung:
Bestellen