Manipulationssichere, metallisierte Vinyletiketten für die Drucker BMP71 und M710
Lieferant: Brady
174602 174556 174609 173385
BRDY174602EA 62.64 EUR
BRDY174602 BRDY174556 BRDY174609 BRDY173385
Manipulationssichere, metallisierte Vinyletiketten für die Drucker BMP71 und M710
Etiketten
Bedruckbare, manipulationssichere, metallisierte Vinyletiketten für den Etikettendrucker M710
  • Das manipulationssichere Material aus metallisiertem Vinyl (B-362) eignet sich ideal für Typen- und Seriennummernschilder
  • Das Material bietet hervorragende Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
  • Vorsicht beim Abziehen vom Trägermaterial, da das Material zerbrechlich ist
  • Betriebstemperatur von −70 bis +100 °C (−94 bis +212 °F)
  • Glanzoberfläche
Ideal für die Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, allgemeine Identifikations-, Inventar- und Prüfkennzeichnungs- sowie Sicherheitskennzeichnungsanwendungen.
Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6000.
Zertifizierungen:
Verpackung:
Bestellen