Metallisierte, mattgraue Polyesteretiketten für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173325 174576 173410 173352 173420 173382 173227 173368 173361
BRDY173325EA 75.52 EUR
BRDY173325 BRDY174576 BRDY173410 BRDY173352 BRDY173420 BRDY173382 BRDY173227 BRDY173368 BRDY173361
Metallisierte, mattgraue Polyesteretiketten für M710 und BMP71
Etiketten
Metallisierte Polyesteretiketten (B-428) eignen sich für Anwendungen mit Barcodes, alphanumerischen Zeichen, grafischen Symbolen und Logos, die eine typenschildähnliche Qualität erfordern.
  • Die matte, hellgraue Oberfläche verleiht den Etiketten das Aussehen eines Typenschilds
  • Die Etiketten sind beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen und können auf verschiedenen Oberflächen angebracht werden
  • Betriebstemperatur von −40 bis +120 °C (−40 bis +248 °F)
Ideal für die Bestandsverfolgung, Barcodeetikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, elektrische Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung sowie Inventar- und Prüfkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R4300.
Zertifizierungen: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert. AGA-Zulassung. Halogenfrei (DIN VDE 0472/Part 815).
Verpackung:
Bestellen