Transparente Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen, für M611 und BMP61
Lieferant: Brady
174100 174102 174105 174106
BRDY174100EA 63.68 EUR
BRDY174100 BRDY174102 BRDY174105 BRDY174106
Transparente Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen, für M611 und BMP61
Etiketten
Die transparenten Polyesteretiketten (B-430) sind für Anwendungen mit Barcodes, alphanumerischen Zeichen, grafischen Symbolen und Logos konzipiert, die eine typenschildähnliche Qualität erfordern.
  • Die glänzenden, transparenten Etiketten sind im Thermotransferdruck bedruckbar und verfügen über einen langlebigen, permanenten Acrylkleber
  • Hervorragende Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, Öle und Wasser
  • Betriebstemperatur von −56 bis 137 °C (−70 bis 100 °F)
Ideal für die Bestandsverfolgung, Barcodeetikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, elektrische Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung sowie Inventar- und Prüfkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M61-R6010.
Zertifizierungen: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert.
Verpackung:
Bestellen