Elektrisch ableitende (ESD) Polyimidetiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
174290 174203 174374 173775 174177 174191 173778 173773
BRDY174290EA 155.85 EUR
BRDY174290 BRDY174203 BRDY174374 BRDY173775 BRDY174177 BRDY174191 BRDY173778 BRDY173773
Elektrisch ableitende (ESD) Polyimidetiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Das elektrostatisch ableitende Polyimid (B-717) ist für die Beschriftung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung geeignet und widersteht Schwalllötbedingungen und mehreren aggressiven Waschvorgängen.
  • Hohe Temperatur, glänzend weißes Polyimidmaterial
  • Elektrostatisch ableitender Klebstoff und elektrostatisch ableitende Trennfolie
  • Oberflächenwiderstandswerte im empfohlenen Bereich für ableitende ESD-Verpackungsmaterialien
  • Betriebstemperatur von −70 bis 100 °C (−94 bis 212 °F)
Ideal für die Beschriftung von Leiterplatten.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6000 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Zertifizierungen: UL-anerkannt. Erfüllt die Anforderungen von ANSI/ESD S541-2008 (zwischen 10⁴ und 10¹¹ Ohm) für ableitende ESD-Verpackungsmaterialien. Erfüllt die Leistungsanforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K.
Verpackung:
Bestellen