Zerstörbare, manipulationssichere, matte Vinyletiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
173818 174205 173744
BRDY173818EA 57.32 EUR
BRDY173818 BRDY174205 BRDY173744
Zerstörbare, manipulationssichere, matte Vinyletiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Manipulationssicheres Vinyl (B-351) ist so konzipiert, dass es leicht bricht, um Anzeichen von Produktmanipulationen anzuzeigen und ein Ablösen des Etiketts am Stück zu verhindern.
  • Hochleistungsfähiges, weißes, mattes Vinyl mit permanentem Klebstoff
  • Ideal für Anwendungen, die Manipulationssicherheit erfordern
  • Vorsicht beim Abziehen vom Trägermaterial, da das Material zerbrechlich ist
  • Betriebstemperatur von −40 bis 82 °C (−40 bis 180 °F)
Ideal für allgemeine Kennzeichnungs- und Laborbeschriftungsanwendungen.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6210 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6200 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Zertifizierungen:
Verpackung:
Bestellen