Ultradünne elektrostatisch ableitende (ESD) Polyimid-Etiketten für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174662 174626
BRDY174662EA 130.04 EUR
BRDY174662 BRDY174626
Ultradünne elektrostatisch ableitende (ESD) Polyimid-Etiketten für M710 und BMP71
Etiketten
Das elektrostatisch ableitende Polyimid (B-718) ist für die Beschriftung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung geeignet und widersteht Schwalllötbedingungen und mehreren aggressiven Waschvorgängen.
  • Flaches, gegen hohe Temperaturen beständiges, glänzend weißes Polyimidmaterial
  • Elektrostatisch ableitender Klebstoff und elektrostatisch ableitende Trennfolie
  • Oberflächenwiderstandswerte im empfohlenen Bereich für ableitende ESD-Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008
  • Betriebstemperatur von −70 bis 100 °C (−94 bis 212 °F)
Ideal für die Beschriftung von Leiterplatten.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6000.
Zertifizierungen: UL-anerkannt. Erfüllt die Anforderungen von ANSI/ESD S541-2008 (zwischen 10⁴ und 10¹ Ohm) für ableitende ESD-Verpackungsmaterialien. Erfüllt die Leistungsanforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K.
Verpackung:
Bestellen