Stark haftende Mehrzweck-Polyesteretiketten für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173320 173234 173203 173229 173298 173330 173231 173267
BRDY173320EA 65.1 EUR
BRDY173320 BRDY173234 BRDY173203 BRDY173229 BRDY173298 BRDY173330 BRDY173231 BRDY173267
Stark haftende Mehrzweck-Polyesteretiketten für M710 und BMP71
Etiketten
Die glänzenden, permanenten Polyesteretiketten (B-422) für den Thermotransferdruck eignen sich ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.
  • Der starke Klebstoff eignet sich gut für pulverbeschichtete und strukturierte, flache Oberflächen, einschließlich Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie
  • Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
  • Glanzoberfläche
  • Betriebstemperatur von −40 bis +100 °C (−40 bis +212 °F)
Ideal für Barcodeetikettierung, Komponenten- und Geräteetikettierung, Daten- und Telekommunikationsetikettierung, elektrische Etikettierung, allgemeine Identifikation, Inventar und Inspektionsetikettierung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6000.
Zertifizierungen: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert.
Verpackung:
Bestellen