Retroreflektierende Allwetteretiketten für M610, M611 und BMP61
Lieferant: Brady
174117 174130 174128 174129 174118
BRDY174117EA 172.41 EUR
BRDY174117 BRDY174130 BRDY174128 BRDY174129 BRDY174118
Retroreflektierende Allwetteretiketten für M610, M611 und BMP61
Etiketten
Das hochreflektierende Material B-584 leuchtet hell, wenn Licht auftrifft, und ist daher ideal für Anwendungen, bei denen hohe Sichtbarkeit entscheidend ist.
  • Retroreflektierende Folie und druckempfindlicher Acrylkleber erfüllen die Federal Spec L-S-300 für Reflektivität
  • Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 4 bis 6 Jahre
  • Betriebstemperatur von −40 bis +70 °C (−40 bis +158 °F)
  • Reflektierende Glanzoberfläche
Die Etiketten eignen sich ideal für die Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, die Anlagenkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung und Sicherheitskennzeichnung. Perfekt für die Kennzeichnung von Werkzeugen auf der Baustelle, Schutzhelmen, Versorgungsgehäusen, Masten und Sockeln, Dachgeräten, Gestellen und Regalen.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M61-R6010.
Zertifizierungen:
Verpackung: Ein Band pro Karton.