Retroreflektierende Allwetteretiketten für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174509 174508 174514 174515 174510 174513
BRDY174509EA 162.65 EUR
BRDY174509 BRDY174508 BRDY174514 BRDY174515 BRDY174510 BRDY174513
Retroreflektierende Allwetteretiketten für M710 und BMP71
Etiketten
Das hochreflektierende Material B-584 leuchtet hell, wenn Licht auftrifft, und ist daher ideal für Anwendungen, bei denen hohe Sichtbarkeit entscheidend ist.
  • Retroreflektierende Folie und druckempfindlicher Acrylkleber erfüllen die Federal Spec L-S-300 für Reflektivität
  • Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 4 bis 6 Jahre
  • Betriebstemperatur von −40 bis +70 °C (−40 bis +158 °F)
  • Reflektierende Hochglanzoberfläche
Die Etiketten eignen sich ideal für die Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, die Anlagenkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung und Sicherheitskennzeichnung. Perfekt für die Kennzeichnung von Werkzeugen auf der Baustelle, Schutzhelmen, Versorgungsgehäusen, Masten und Sockeln, Dachgeräten, Gestellen und Regalen.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6000.
Zertifizierungen:
Verpackung: Eine Rolle pro Box.