Allwetter-Vinyletiketten für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173243 173209 173249 173207 173216 173218 173256 173278 173213 173277 173280 173276 173248 173284 173212 173208 173220 173245 173281 173274 173217 173286 173275 173206 173241 173246 173219 173247 173214 173210 173252 173242 173205 173204 173255 173211 173250 173283 173215 173282 173273 173254 173244 173285 173279 173251 173287 173253 173240
BRDY173243EA 108.31 EUR
BRDY173243 BRDY173209 BRDY173249 BRDY173207 BRDY173216 BRDY173218 BRDY173256 BRDY173278 BRDY173213 BRDY173277 BRDY173280 BRDY173276 BRDY173248 BRDY173284 BRDY173212 BRDY173208 BRDY173220 BRDY173245 BRDY173281 BRDY173274 BRDY173217 BRDY173286 BRDY173275 BRDY173206 BRDY173241 BRDY173246 BRDY173219 BRDY173247 BRDY173214 BRDY173210 BRDY173252 BRDY173242 BRDY173205 BRDY173204 BRDY173255 BRDY173211 BRDY173250 BRDY173283 BRDY173215 BRDY173282 BRDY173273 BRDY173254 BRDY173244 BRDY173285 BRDY173279 BRDY173251 BRDY173287 BRDY173253 BRDY173240
Allwetter-Vinyletiketten für M710 und BMP71
Etiketten
Dieses langlebige, schrumpfarme Vinyl mit extrem starkem Klebstoff eignet sich ideal zur Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und nahezu allen anderen industriellen Oberflächen.
  • Äußerst flexibles Material mit stark haftendem Permanentkleber
  • Entwickelt für raue, stark strukturierte, schmutzige und anspruchsvolle Umgebungen, auch im Außenbereich
  • Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salznebel, Reinigungs- und Waschmittel sowie allgemeinen Industrieschmutz
  • 8 bis 10 Jahre durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich bei Temperaturen von −40 bis +82 °C (−40 bis +180 °F)
  • Kann bei bis zu -18 °C (0 °C) angewendet werden.
  • Glanzoberfläche
Diese Etiketten passen sich an schwierige Oberflächen wie lackierte Betonsteine, lackiertes Holz, strukturierten Kunststoff, papierummantelte Rohre und blasgeformte Gehäuse an und haften auf diesen. Zu den Anwendungsgebieten gehören die Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, die Kennzeichnung von Elektrogeräten, die Anlagenkennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, die Kennzeichnung von Rohren und Ventilen sowie die Lagerkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummern M7-R10000, M7-R6000, M7-R10000-WT, oder M7-R4400-WT.
Zertifizierungen: BS 5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3.
Verpackung: Eine Rolle pro Box.