VWR® Quadratische Biotainer-Kanister für Medien
Lieferant: VWR Collection
VWRI210-000110EA 217 EUR
VWRI210-000110 VWRI210-000107 VWRI210-000105 VWRI210-000108 VWRI210-000106 VWRI210-000109
VWR® Quadratische Biotainer-Kanister für Medien
Flaschen Kunststoffflaschen
VWR® quadratische Behälter sind ideal für die Lagerung von Medien, Laborreagenzien und biologischen Puffern. Mit sterilen und pyrogenfreien Behältern können Sie Wasch-, Depyrogenisierungs- und Autoklavierschritte vermeiden.
  • Aus HALTBAR 100% Neumaterial
  • Auslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse
  • Auslaufsicherer Verschluss mit integrierter Lippendichtung
  • Steril und pyrogenfrei, SAL 10⁻⁶
  • Minimale Menge extrahierbarer Substanzen
  • Transparenz und reduzierte Durchlässigkeit
Alle Behälter sind graduiert und verfügen über einen geformten Handgriff für verbesserte Ergonomie.
Behälter aus Polycarbonat sind für den Einsatz bei Temperaturen von –130 bis 121 °C geeignet. Behälter aus PET/PETG sind für den Einsatz bei Temperaturen von –70 bis 60 °C geeignet.
Zertifizierungen: Harz gemäß US FDA 21CRF, USP Klasse VI.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung: Doppelt in Polybeutel verpackt.
Bitte beachten