VWR® PETG/PC Probenflaschen
Lieferant: VWR Collection
VWRI210-000054EA 304 EUR
VWRI210-000054 VWRI210-000049 VWRI210-000047 VWRI210-000051 VWRI210-000052 VWRI210-000045 VWRI210-000046 VWRI210-000048 VWRI210-000053 VWRI210-000050 VWRI210-000043 VWRI210-000044
VWR® PETG/PC Probenflaschen
Flaschen Kunststoffflaschen
VWR®-Probenflaschen sind ideal zur Lagerung von Medien, Laborreagenzien und biologischen Puffern bei Temperaturen von −70 bis 60 °C. Mit sterilen und pyrogenfreien Flaschen entfallen Wasch-, Depyrogenisierungs- und Autoklavierschritte.
  • Hergestellt aus haltbarem, bruchfestem 100% neuem PETG-Material
  • Zur Gefrierlagerung bis −70°C geeignet
  • Schrumpfband um Verschluss und Hals für manipulationssicheren Verschluss
  • Auslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse im Lieferumfang enthalten
  • Auslaufsicherer Verschluss mit integrierter Lippendichtung
  • Steril und pyrogenfrei, SAL 10⁻⁶
  • Minimale Menge extrahierbarer Substanzen
  • Transparenz und reduzierte Durchlässigkeit
Flaschen sind in Schrumpfschalen und Polybeutelverpackungen verpackt, um Kontamination zu verhindern. Flaschen ab 30 ml verfügen über Volumengraduierungen. Nicht sterile Flaschen sind autoklavierbar.
Zertifizierungen: Harz gemäß US FDA 21CRF, USP Klasse VI.
Zubehörinformationen: Ersatzverschlüsse sind nur für spezifische Anwendungsanforderungen erhältlich.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung: Flaschen sind mit Band verpackt, auf Tabletts angeordnet und in Polybeutel verpackt. Ersatzverschlüsse sind im Bulk verpackt.
Bitte beachten