HAEMAFlex™ 6/8 Ausschwingrotoren
Lieferant: Thermo Scientific
75003881 75003861
HERA75003881EA 19450 EUR
HERA75003881 HERA75003861
HAEMAFlex™ 6/8 Ausschwingrotoren
Zentrifugen Rotoren
Erfüllen Sie die Anforderungen des Labors an die Blutverarbeitung mit normalem bis mittlerem Durchsatz mit dem Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Ausschwingrotor mit sechs Bechern mit einer Kapazität von 6×550 ml Blutbeuteln oder rüsten Sie mit demselben Bechersystem auf 8×550 ml Beutel auf mit dem Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Acht-Ausschwingrotor.
  • Die Eco-Spin™-Technologie ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 64%, basierend auf einer technischen Bewertung von windgeschützten und windgeschützten Ausführungen desselben Rotorkörpers
  • Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz und der Flexibilität, Ihren aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, mit 6 oder 8×550-ml-Blutbeuteln (6 oder 8×1000 ml) Fassungsvermögen, beide mit derselben Becherauswahl erhältlich. Upgrade auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung für besseren Schutz gegen Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkalische Lösungen.
Kompatibel mit den Funktionen Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die ein sofortiges Öffnen des Rotordeckels, die Lagerung und Rotoridentifikation ermöglichen, um Zeit zu sparen und die Integrität Ihrer Proben zu schützen.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen