BRUTE® Behälter mit Luftkanälen
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL FG263200RED FG262000BLUE FG263200YEL FG263200BLUE FG264360GRAY FG262000WHT 1779740 FG263200WHT FG263273BLUE FG261000WHT FG262073BLUE FG263200DGRN FG262000DGRN FG264360BLA FG264360YEL FG264360RED FG263200GRAY FG265500GRAY FG262000GRAY FG261000GRAY 2119307 2119308
129-1857EA 107 EUR
129-1857 129-1846 129-1861 129-1844 129-1849 129-1886 129-1858 129-2173 129-1845 129-1843 129-1867 129-1856 129-1848 129-1860 129-1887 129-1884 129-1885 129-1847 129-1876 129-1859 129-1868 129-3985 129-3971
BRUTE® Behälter mit Luftkanälen
Behälter Abfallbehälter
Äußerst strapazierfähige Abfallbehälter, die für die härtesten Umgebungsbedingungen entwickelt wurden.
  • Intuitive Designmerkmale für einfache Handhabung: Luftkanäle sorgen für Luftzirkulation um und unter dem Abfallsack, sodass der Kraftaufwand für die Entnahme der Abfallsäcke um bis zu 50% reduziert wird; Befestigungsklemmen verhindern, dass der Abfallsack in den Behälter fällt, und es sind keine Knoten mehr erforderlich
  • Komfortables Handling: Verstärkte, abgerundete Griffe und integrierte Bodengriffe erleichtern das Kippen und Manövrieren
  • Garantierte Langlebigkeit: Ein UV-Inhibitor schützt vor Verfärbungen, Verziehen, Reißen oder Brechen unter extremen Bedingungen
  • Hohe Lebensdauer: Eine verstärkte Basis ermöglicht das Ziehen des Behälters über raue Oberflächen und erhöht die Lebensdauer
  • Lebensmittelsicher und konform: Alle BRUTE® Behälter sind EU-zertifiziert für den Lebensmittelkontakt und entsprechen der NSF 2, 21-Zulassung
  • Griffe: Konturierte Griffe am Boden verbessern Griffigkeit und Ergonomie, verringern die Belastung und verbessern die Effizienz beim Entleeren der Behälter
  • Stärke: Der Rand verfügt über eine integrierte Rippenstruktur, um die Festigkeit zu erhöhen und ein Zerdrücken zu verhindern
Der BRUTE® Sammelcontainer verfügt über innovative Luftkanäle, die das Herausheben von Abfallsäcken um bis zu 50% erleichtern. Die firmeneigene Bauweise aus hochwertigsten Materialien mit UV-Blocker sorgt auch unter extremsten Bedingungen für eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.