BASE Schuhwerk Grand Canyon/Tulum Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, Low, S1P, Schwarz
Lieferant: Portwest
B0666BKR35 B0666BKR36 B0666BKR37 B0666BKR38 B0666BKR39 B0666BKR40 B0666BKR41 B0666BKR42 B0666BKR43 B0666BKR44 B0666BKR45 B0666BKR46 B0666BKR47 B0666BKR48
PRTWB0666BKR35EA 138 EUR
PRTWB0666BKR35 PRTWB0666BKR36 PRTWB0666BKR37 PRTWB0666BKR38 PRTWB0666BKR39 PRTWB0666BKR40 PRTWB0666BKR41 PRTWB0666BKR42 PRTWB0666BKR43 PRTWB0666BKR44 PRTWB0666BKR45 PRTWB0666BKR46 PRTWB0666BKR47 PRTWB0666BKR48
BASE Schuhwerk Grand Canyon/Tulum Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, Low, S1P, Schwarz
Schuhe und Stiefel
Die Grand Canyon/Tulum Low Sicherheitsschuhe verfügen über ein Obermaterial aus Mikrofaser und Hightech-Gewebe, antibakterielles SmellStop-Futter, eine Fresh’n Flex-Zwischensohle, eine SlimCap-Zehenkappe und eine AirTech- + TPU-Sohle.
  • Beständige Zehenkappe 200 J
  • Durchstichfeste Sohle
  • Energieabsorption im Fersenbereich
  • Antistatisches Schuhwerk
  • Schützt elektronische Geräte vor elektrostatischen Entladungen
  • Beständig gegen Kohlenwasserstoffe
  • Metallfrei
Die rutschhemmende Laufsohle verhindert Ausrutschen und Stolpern auf Keramik- und Stahloberflächen. Das orthopädische Fußbett entspricht der europäischen Norm DGUV 112-191.
Zertifizierungen: EN ISO 20345: 2011 S1P FO ESD SR; CEI EN 61340-4-3 S1P.