b.safe Fittings PFAS-Analytik
Lieferant: Bohlender
M401-06 M401-18
BOHLM401-06EA 34.5 EUR
BOHLM401-06 BOHLM401-18
b.safe Fittings PFAS-Analytik
Fittings und Verbinder
Fittings aus PE zur Fixierung von Schläuchen in den Kapillaranschlüssen (Gewinde UNF ¹/₄" 28G) von b.safe Caps PFAS-Analytik.
Der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab.