VWR®, Septen ND17
Lieferant: VWR Collection
548-0186AEA 44.8 EUR
548-0186A 548-2513A
VWR®, Septen ND17
Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
  • Für eine breite Palette an Kappen
  • Einfacher Austausch
  • In verschiedenen Härten und Septenstärken
Auswahl der Septen je nach Anwendung.