Zubehör für Module
Lieferant: SenseAnywhere
0096647495170 0096647495088 0096647495071 0096647495125 0096647495118
SENA0096647495170EA 100 EUR
SENA0096647495170 SENA0096647495088 SENA0096647495071 SENA0096647495125 SENA0096647495118
Zubehör für Module
Datenlogger
Verschiedenes Zubehör für SenseAnywhere-Produkte.
  • Magnethalter
  • Wetterschutzgehäuse
  • Modulverbindung Verschlussclip
  • Schutzkappe
Die Magnethalter von SenseAnywhere sind die perfekte Lösung zum Anbringen von Loggern an Metallgestellen während der Kartierung in Lagerhallen. Die Magnethalter sind mit Wärmeisolierung ausgestattet, sodass der Logger leicht von der Wand hängt, ohne die Temperatur zu beeinflussen. Das macht sie zu einer idealen Lösung für effiziente Kartierung in Lagerhallen, wo Genauigkeit und Präzision entscheidend sind. Die Magnete des Magnethalters wurden mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt und können auch problemlos an einem mobilen AccessPoint angebracht werden, was Flexibilität und Einfachheit beim Aufhängen in einer Lagerhalle bietet. Lassen Sie sich nicht von der Mühe, geeignete Montageoptionen für Ihre Logger zu finden, einer effizienten Kartierung im Wege stehen. Verlassen Sie sich auf die Magnethalterungen von SenseAnywhere, um Ihre Logger sicher zu befestigen und die Arbeit mit Leichtigkeit zu erledigen.
Magnethalter – Die Halterung des Loggers kann mit Klebeband an der Halterung des Magnethalters befestigt werden. Es gibt 3 Montageoptionen für den Magnethalter. Magnetisch: Die Magneten des Magnethalters können einfach an Metallgestellen befestigt werden. Kabelbinder: Der Magnethalter kann mit Kabelbindern an der gewünschten Oberfläche befestigt werden. Hängend: Der Magnethalter verfügt über ein Loch, durch das eine Schnur gefädelt werden kann, sodass er in der Luft hängen kann.
Wetterschutz für Instrumente – ein Zubehör zum Schutz Ihrer Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen vor unerwünschten Wettereinflüssen wie Regen oder Sonneneinstrahlung. Da der Wetterschutz für Instrumente einfach an Masten oder anderen Objekten befestigt werden kann, ist er ein vielseitiges Produkt, das in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden kann. Die Scheiben bestehen aus langlebigem UV-beständigem Material und die Edelstahlhalterung garantiert eine lange Lebensdauer. Die Investition in den Schutz für Wetterinstrumente stellt sicher, dass Ihre Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren genau und zuverlässig bleiben und Ihnen wertvolle Daten liefern, die Sie für fundierte Entscheidungen verwenden können. Ganz gleich, ob Sie die Bedingungen in der Landwirtschaft, im Bauwesen oder bei der Umweltüberwachung überwachen müssen, der Wetterinstrumentenschutz ist die perfekte Lösung.
Verriegelungsclips für Modulanschluss – Wenn Sie die SenseAnywhere-Module verwenden (z. B. Pt100-Sonde, 4- bis 20-mA-Eingangsmodul), ist der Verriegelungsclip verfügbar. Dieses praktische Zubehör hält den Anschluss sicher an Ort und Stelle, sodass Sie ohne Unterbrechungen mit Ihrer Arbeit fortfahren können.
Schutzkappe – Mit unserer neuen Schutzkappe müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Staub und Schmutz in den AiroSensor 20-20-43- und 20-20-41-Anschluss gelangen. Sie schützt Ihre Anschlüsse, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten