Reagenzgläser mit Schraubverschlüssen
Lieferant: KARTELL
8830404 8830406 8830410
KART8830404EA 567 EUR
KART8830404 KART8830406 KART8830410
Reagenzgläser mit Schraubverschlüssen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Reagenzgläser mit Schnell-Schraubverschluss (PE).
  • Auslaufsicher
  • Zur Zentrifugation geeignet
  • In blau, rot und gelb erhältlich
Design des Verschlusses verhindert jegliche Kontamination durch Flüssigkeitstropfen auf der inneren Oberfläche. Lieferung mit auf dem Reagenzglas befestigtem Schraubverschluss.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Verpackung:
Bestellen