Feuerhemmende ovale Etiketten für M610, M611 und BMP61
Lieferant: Brady
173485 173483
BRDY173485EA 166.16 EUR
BRDY173485 BRDY173483
Feuerhemmende ovale Etiketten für M610, M611 und BMP61
Etiketten
Starre Polyethylen-Etiketten (B-145) sind bedruckbare, nicht klebende, reißfeste und flammhemmende Etiketten für eine Vielzahl von Kennzeichnungsanwendungen.
  • Hergestellt aus einer 9,5 mil starken, kreuzlaminierten Polyethylenfolie mit einer thermotransferbedruckbaren Deckschicht
  • Geeignet für Thermotransferdruck, wird es gefaltet und mit einem reißfesten Haftkleber doppellagig zusammengehalten
  • Betriebstemperatur von −40 bis +100 °C (−40 bis +212 °F)
  • Matte Oberfläche
Dieses Mehrzweckmaterial eignet sich für eine Vielzahl von Etikettenanwendungen, darunter die Bestandsverfolgung, die Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, die Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, die Anlagenkennzeichnung, die allgemeine Kennzeichnung, die Inventar- und Prüfkennzeichnung, die Sicherheitskennzeichnung sowie die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M61-R6210.
Zertifizierungen: RoHS-konform.
Verpackung: 100 Anhänger pro Karton.